Potassium trifluoroacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trifluoroacetic acid potassium salt, Potassium 2,2,2-trifluoroacetate
A17398.14
A17398.22
A17398.14EA
45
EUR
A17398.14
A17398.22
Potassium trifluoroacetate ≥98%
Potassium trifluoroacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2923-16-2
Molecular Formula: CF3CO2K
Formula Weight: 152.12
pH: 7
Melting Point: 142-145°
Beilstein Reference: 3717603
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013215
Fórmula:
C₂F₃KO₂ Ponto de Fusão: 142…145 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013215 Número CAS: 2923-16-2 EINECS: 220-877-5 ADR: 6.1,II |