Cesium trifluoroacetate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44633.09
44633.18
44633.09EA
52.8
EUR
44633.09
44633.18
Cesium trifluoroacetate
Cesium trifluoroacetate
CAS No.: 21907-50-6
Molecular Formula: CsOOCCF3
Formula Weight: 245.92
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 115°
MDL No.: MFCD00051304
Fórmula:
C₂CsF₃O₂ Ponto de Fusão: 115 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051304 Número CAS: 21907-50-6 |