Print…
Triethylammonium dihydrogentrifluoride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Triethylamine trihydrofluoride, Triethylamine trishydrofluoride
350620250 350621000
ACRO350620250EA 86.2 EUR
ACRO350620250 ACRO350621000
Triethylammonium dihydrogentrifluoride 97%
Triethylammonium dihydrogentrifluoride
Fórmula: C₆H₁₈F₃N
Peso Molecular: 161.21 g/mol
Ponto de ebulição: 70 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 0.989 g/cm³
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043294
Número CAS: 73602-61-6
EINECS: 277-550-5
UN: 2922
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 20 to 25 % (available HF)