Print…
Triethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Triethylamine hydrochloride
90350-1KG 90350-250G 90350-50G
SIAL90350-1KGEA 234 EUR
SIAL90350-1KG SIAL90350-250G SIAL90350-50G
Triethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Triethylammonium chloride
Fórmula: C₆H₁₆ClN
Peso Molecular: 137.65 g/mol
Densidade: 0.7637 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012500
Número CAS: 554-68-7
EINECS: 209-067-2