Print…
Triethylammonium bromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Triethylamine hydrobromide
349721000 349725000
ACRO349721000EA 34.7 EUR
ACRO349721000 ACRO349725000
Triethylammonium bromide 99%
Triethylammonium bromide
Fórmula: C₆H₁₅N·HBr
Peso Molecular: 182.1 g/mol
Ponto de Inflamação: >65 °C
Número MDL : MFCD00054287
Número CAS: 636-70-4
EINECS: 211-263-8
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %