Print…
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
263761-100G 263761-25G
SIAL263761-100GEA 263 EUR
SIAL263761-100G SIAL263761-25G
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄ClNO
Peso Molecular: 151.64 g/mol
Número MDL : MFCD00012566
Número CAS: 50910-54-8