trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
346680050
346680250
346681000
ACRO346680050EA
34.1
EUR
ACRO346680050
ACRO346680250
ACRO346681000
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Fórmula:
C₆H₁₃NO Peso Molecular: 115.18 g/mol Ponto de ebulição: 127 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 108…113 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00067698 Número CAS: 27489-62-9 EINECS: 248-492-8 UN: 3259 ADR: 8 III |
Appearance | White to cream to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 113 °C |
GC | ≥96.0 % |