Print…
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22324.06 B22324.14 B22324.22
B22324.06EA 65.7 EUR
B22324.06 B22324.14 B22324.22
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride ≥98%
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 5456-63-3 Molecular Formula: C6H13NO.HCl Formula Weight: 151.64 Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD00001490
Fórmula: C₆H₁₄ClNO
Peso Molecular: 151.64 g/mol
Ponto de Fusão: 172…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001490
Número CAS: 5456-63-3