Print…
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
206980050 206980250
ACRO206980050EA 60.7 EUR
ACRO206980050 ACRO206980250
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99%
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄ClNO
Peso Molecular: 151.64 g/mol
Ponto de Fusão: 173…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001490
Número CAS: 5456-63-3
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %