Print…
Acrilato de etilo estabilizado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00836.0100 8.00836.1000
8.00836.0100EA 32.4 EUR
8.00836.0100 8.00836.1000
Acrilato de etilo estabilizado, Sigma-Aldrich®
Acrilato de etilo
Fórmula: C₅H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009188
Número CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -71 °C
Molar Mass 100.11 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 39 hPa (20 °C)
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.4049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 14 %(V)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 355 °C DIN 51794
Water absorption 124 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid