Acrilato de etilo ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acrylic acid-ethyl ester
Estabilização:
Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
A15493.AE
A15493.AP
A15493.AEEA
35.9
EUR
A15493.AE
A15493.AP
Acrilato de etilo ≥99% estabilizada
Acrilato de etilo
Stabilized with ca 20 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 140-88-5
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Pungent
Melting Point: -71°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 773866
Merck Reference: 14,3759
UN No.: 1917
MDL No.: MFCD00009188
Fórmula:
C₅H₈O₂ Peso Molecular: 100.12 g/mol Ponto de ebulição: 99…100 °C Ponto de Fusão: –71 °C Densidade: 0.924 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009188 Número CAS: 140-88-5 EINECS: 205-438-8 UN: 1917 ADR: 3 II Merck Index: 14,3759 |