Print…
Acrilato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E9706-100ML E9706-10L E9706-1L E9706-2L
SIALE9706-100MLEA 71.3 EUR
SIALE9706-100ML SIALE9706-10L SIALE9706-1L SIALE9706-2L
Acrilato de etilo, Sigma-Aldrich®
Acrilato de etilo
Fórmula: C₅H₈O₂
Número MDL : MFCD00009188
Número CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II