Print…
Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% aqueous solution
Fornecedor: MP Biomedicals
Perigo
Sinônimos: Acrilamida-Bis
11BIAC2903 11BIAC2902
ICNA11BIAC2903EA 558 EUR
ICNA11BIAC2903 ICNA11BIAC2902
Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% aqueous solution
Acrilamida-Bis (32:1)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1 III