Print…
Ácido acrílico 98% estabilizado, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
164250010 164250025 164252500 164250100
ACRO164250010EA 75 EUR
ACRO164250010 ACRO164250025 ACRO164252500 ACRO164250100
Ácido acrílico 98% estabilizado, extra puro
Ácido acrílico
Fórmula: C₃H₄O₂
Ponto de ebulição: 139 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 13 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004367
Número CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 180 to 220 ppm MEHQ
Dimer ≤2.5 % diacrylic acid