Ácido acrílico estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ácido 2-propenóico
Estabilização:
Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00181.0100
8.00181.0500
8.00181.1000
8.00181.9025
8.00181.0100EA
39.2
EUR
8.00181.0100
8.00181.0500
8.00181.1000
8.00181.9025
Ácido acrílico estabilizada, Sigma-Aldrich®
Ácido acrílico
Fórmula:
C₃H₄O₂ Ponto de ebulição: 141,6 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 13 °C Densidade: 1,06 g/cm³ (10 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004367 Número CAS: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 UN: 2218 ADR: 8 (3),II |
Solubility | 1000 g/l (25 °C) |
Melting Point | 13 °C |
Molar Mass | 72.06 g/mol |
Boiling Point | 141 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.8 hPa (20 °C) |
Flash Point | 46 °C |
Refractive Index | 1.4224 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3.9 - 19.8 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.1 (72.06 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 390 °C DIN 51794 |
Synonyms | 2-Propenoic acid, Acroleic acid |
Hill Formula | C3H4O2 |