Print…
Osmium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Osmium trichloride hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
209066-2.5G 209066-500MG
SIAL209066-2.5GEA 1110 EUR
SIAL209066-2.5G SIAL209066-500MG
Osmium(III) chloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Osmium(III) chloride hydrate
Fórmula: Cl₃Os·H₂O
Peso Molecular: 314.6 g/mol
Número MDL : MFCD00149815
Número CAS: 14996-60-2
EINECS: 236-587-7
UN: 3260
ADR: 8 III