Osmium(III) chloride hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Osmium trichloride hydrate
318705000
318700025
ACRO318705000EA
154
EUR
ACRO318705000
ACRO318700025
Osmium(III) chloride hydrate
Osmium(III) chloride hydrate
Fórmula:
Cl₃Os·H₂O Peso Molecular: 314.6 g/mol Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149815 Número CAS: 14996-60-2 EINECS: 236-587-7 UN: 2923 ADR: 8 III |
Appearance | Dark red to black Powder or crystals |
Osmium (Os) | 53 to 56 % |