Print…
Osmium(III) chloride trihydrate ≥99.99% (baseado em metais) Os 52-56%, Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Osmium trichloride trihydrate
33480.01 33480.03 33480.06
33480.01EA 137 EUR
33480.01 33480.03 33480.06
Osmium(III) chloride trihydrate ≥99.99% (baseado em metais) Os 52-56%, Premion®
Osmium(III) chloride trihydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 135296-80-9 Molecular Formula: Cl3Os.3H2O Formula Weight: 350.60 (296.56anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Red-black Melting Point: dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011148
Fórmula: Cl₃Os·H₂O
Peso Molecular: 314.6 g/mol
Ponto de Fusão: Decomp.
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011148
Número CAS: 135296-80-9
EINECS: 236-587-7
UN: 3260
ADR: 8 III