Print…
n-Octadecano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
O652-100G O652-25G O652-500G
SIALO652-100GEA 129 EUR
SIALO652-100G SIALO652-25G SIALO652-500G
n-Octadecano, Sigma-Aldrich®
n-Octadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Ponto de ebulição: 316,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 26…29 °C
Densidade: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009007
Número CAS: 593-45-3
EINECS: 209-790-3