Print…
Ethyl nitroacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
A14433.06 A14433.14 A14433.22
A14433.06EA 64.8 EUR
A14433.06 A14433.14 A14433.22
Ethyl nitroacetate ≥97%
Ethyl nitroacetate
Purity: 97% CAS No.: 626-35-7 Molecular Formula: C4H7NO4 Formula Weight: 133.11 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4240 Odour: Weak Boiling Point: 93-95°/10mm Beilstein Reference: 1210027 MDL No.: MFCD00007403
Fórmula: C₄H₇NO₄
Ponto de ebulição: 93…95 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,202
Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007403
Número CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7