Print…
Ethyl nitroacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
192333-25G 192333-5G
SIAL192333-25GEA 356 EUR
SIAL192333-25G SIAL192333-5G
Ethyl nitroacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl nitroacetate
Fórmula: C₄H₇NO₄
Ponto de ebulição: 93…95 °C (13,3 hPa)
Densidade: 1,226 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00007403
Número CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7