Print…
Sodium metaborate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
S0251-1KG S0251-500G
SIALS0251-1KGEA 90 EUR
SIALS0251-1KG SIALS0251-500G
Sodium metaborate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Sodium metaborate tetrahydrate
Fórmula: BNaO₂·4H₂O
Peso Molecular: 137.86 g/mol
Ponto de Fusão: 57
Número MDL : MFCD00149205
Número CAS: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6