Print…
Sodium metaborate tetrahydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11803.0E A11803.0C A11803.36
A11803.0EEA 151 EUR
A11803.0E A11803.0C A11803.36
Sodium metaborate tetrahydrate ≥98%
Sodium metaborate tetrahydrate
Purity: 98% CAS No.: 10555-76-7 Molecular Formula: NaBO2.4H2O Formula Weight: 137.86 (65.80anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 53° dec. MDL No.: MFCD00149205
Fórmula: BNaO₂·4H₂O
Peso Molecular: 137.86 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 53 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149205
Número CAS: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6