Print…
Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
211635000 211630025 211630100
ACRO211635000EA 56.2 EUR
ACRO211635000 ACRO211630025 ACRO211630100
Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra puro
Sodium metaborate tetrahydrate
Fórmula: BNaO₂·4H₂O
Ponto de Fusão: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149205
Número CAS: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration with HCl ≥98.0 %