Sodium metaborate tetrahydrate, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36736.A1
36736.A7
36736.A1EA
69.7
EUR
36736.A1
36736.A7
Sodium metaborate tetrahydrate, tech.
Sodium metaborate tetrahydrate
CAS No.: 10555-76-7
Molecular Formula: NaBO2.4H2O
Formula Weight: 137.86 (65.80anhy)
Physical Form: -8 Mesh Crystalline
Melting Point: ca 53° dec.
MDL No.: MFCD00149205
Fórmula:
BNaO₂·4H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149205 Número CAS: 10555-76-7 EINECS: 231-891-6 |