Print…
Hidróxido de sódio 5 mol/l (5 N) em solução aquosa, Titrisol®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09913.0001EA 63.3 EUR
1.09913.0001
Hidróxido de sódio 5 mol/l (5 N) em solução aquosa, Titrisol®, Supelco®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa)
Densidade: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.185 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material