Print…
Sodium triacetoxyborohydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
291820250 291821000 291825000
ACRO291820250EA 72.2 EUR
ACRO291820250 ACRO291821000 ACRO291825000
Sodium triacetoxyborohydride 97%
Sodium triacetoxyborohydride
Fórmula: C₆H₁₀BNaO₆
Ponto de Fusão: 114…118 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012211
Número CAS: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %