Print…
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43705.0025 8.43705.0100
8.43705.0025EA 206 EUR
8.43705.0025 8.43705.0100
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Sodium triacetoxyborohydride
Fórmula: C₆H₁₀BNaO₆
Peso Molecular: 211.94 g/mol
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012211
Número CAS: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3 (4.1) II
Encomendar
Melting Point 110 - 114 °C
Molar Mass 211.94 g/mol