Sodium triacetoxyborohydride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B22060.22
B22060.14
B22060.06
B22060.22EA
203
EUR
B22060.22
B22060.14
B22060.06
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Sodium triacetoxyborohydride
Purity: 95%
CAS No.: 56553-60-7
Molecular Formula: Na(CH3CO2)3BH
Formula Weight: 211.94
Melting Point: ca 110° dec.
Beilstein Reference: 4047608
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD00012211
Fórmula:
C₆H₁₀BNaO₆ Ponto de Fusão: ∼ 110 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012211 Número CAS: 56553-60-7 UN: 3396 ADR: 4.3,III |