Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, anidro ≥99.0% (por acidimetria), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
3828-07EA 626.48 EUR
3828-07 3828-01
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, anidro ≥99.0% (por acidimetria), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio
Fórmula: Na₂HPO₄
Peso Molecular: 141.96 g/mol
Ponto de Fusão: 250
Densidade: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003496
Número CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ALCANCE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (Na₂HPO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs