Print…
Etanolato de sódio 21% em etanol, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium ethylate, Sodium ethanolate
213222500 213220010
ACRO213222500EA 45.2 EUR
ACRO213222500 ACRO213220010
Etanolato de sódio 21% em etanol, puro
Etanolato de sódio
Fórmula: C₂H₅NaO
Peso Molecular: 68.05 g/mol
Ponto de ebulição: 91 °C
Ponto de Fusão: 260
Densidade: 0.868 g/cm³
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012417
Número CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %