Print…
Etanolato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
71210-250G 71210-50G
SIAL71210-250GEA 105 EUR
SIAL71210-250G SIAL71210-50G
Etanolato de sódio, Sigma-Aldrich®
Etanolato de sódio
Fórmula: C₂H₅NaO
Ponto de Fusão: 260 °C
Densidade: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012417
Número CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2,II