Print…
Etanolato de sódio 96%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
168592500 168595000 168590025
ACRO168592500EA 44.2 EUR
ACRO168592500 ACRO168595000 ACRO168590025
Etanolato de sódio 96%, puro
Etanolato de sódio
Fórmula: C₂H₅NaO
Densidade: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012417
Número CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3095
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 % (NaOC2H5)
Titration with HCl ≥98 % (total NaOC2H5)
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %