Print…
Etanolato de sódio 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L06230.22 L06230.36 L06230.0P
L06230.22EA 36 EUR
L06230.22 L06230.36 L06230.0P
Etanolato de sódio 96%
Etanolato de sódio
Purity: 96% CAS No.: 141-52-6 Molecular Formula: NaOCH2CH3 Formula Weight: 68.05 Flash Point: 30°(86°F) Odour: Irritating pH: 13 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3593646 Merck Reference: 14,8613 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00012417
Fórmula: C₂H₅NaO
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30 °C (86 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012417
Número CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,8613