Print…
Etanolato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20871.0250 8.20871.1000
8.20871.0250EA 45.3 EUR
8.20871.0250 8.20871.1000
Etanolato de sódio, Sigma-Aldrich®
Etanolato de sódio
Fórmula: C₂H₅NaO
Ponto de Fusão: 260 °C
Densidade: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012417
Número CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2 (8),II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 260 °C
Molar Mass 68.05 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 30 - 50 °C
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously combustible material