Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado 98.0-102.0%, pó cristalino branco ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
0823-1KGEA 208 EUR
0823-1KG 0823-2.5KG 0823-500G
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado 98.0-102.0%, pó cristalino branco ACS
Dihidrogenoortofosfato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 100 °C
Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149208
Número CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 4.1 - 4.5
Potassium ≤0.01%
Purity 98 - 102%
Sulphate ≤0.003%