Print…
Dihidrogenoortofosfato de sódio, anidro ≥98.0%, grau de reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
0571-2.5KGEA 506 EUR
0571-2.5KG 0571-500G 0571-100KG
Dihidrogenoortofosfato de sódio, anidro ≥98.0%, grau de reagente
Dihidrogenoortofosfato de sódio
Fórmula: NaH₂PO₄
Ponto de Fusão: ∼650 °C
Densidade: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003527
Número CAS: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
ALCANCE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Encomendar
Heavy Metals (as Pb) 0.001%
Insolubles = 0.03%
Moisture (KF) = 0.3%
pH (1%, Water) @25°C 4.4 - 4.7
Purity >= 98%