Print…
Metacrilato de etilo 98+% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Etil 2-metilprop-2-enoato, Etil 2-metilpropenoato
Estabilização: 10 -120 ppm Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
A17518.AK A17518.AU
A17518.AKEA 30.4 EUR
A17518.AK A17518.AU
Metacrilato de etilo 98+% estabilizada
Metacrilato de etilo
Ethyl methacrylate is used to prepare copolymers of EMA on waxy maize starch and hydroxypropylstarch, potential application of these copolymers are as excipients for compressed non-disintegrating matrix tablets. It is also used to study reactions of n-butyl acrylate and EMA with ozone in the gas phase.
Purity: 98+% CAS No.: 97-63-2 Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH2CH3 Formula Weight: 114.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4140 Odour: Pungent Melting Point: -60° Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 471201 UN No.: 2277 MDL No.: MFCD00009161
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 118…119 °C
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0.917
Ponto de Inflamação: 18 °C (64 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009161
Número CAS: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3 II