Print…
Metacrilato de butilo Stabilised, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid butyl ester
MQ200
8.00585.0100 8.00585.0500
8.00585.0100EA 32.1 EUR
8.00585.0100 8.00585.0500
Metacrilato de butilo Stabilised, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de butilo
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Ponto de ebulição: 163
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0.8951 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009444
Número CAS: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3 III
Encomendar
Solubility 0.36 g/l (25 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.424 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.00 - 8.00 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C