Print…
Metacrilato de butilo 99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
216620010 216620051
ACRO216620010EA 58.5 EUR
ACRO216620010 ACRO216620051
Metacrilato de butilo 99% estabilizado
Metacrilato de butilo
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 163 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009444
Número CAS: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ