Print…
Methylmagnesium bromide 1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377381000 377388000
377381000.EA 79.8 EUR
377381000. 377388000.
Methylmagnesium bromide 1 M em THF, AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Fórmula: CH₃BrMg
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000041
Número CAS: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear to turbid grey to dark purple to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.20 M