Print…
Methyl methoxyacetate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methoxyacetic methyl ester
165091000 165095000 165090250
ACRO165091000EA 79.8 EUR
ACRO165091000 ACRO165095000 ACRO165090250
Methyl methoxyacetate 99%
Methyl methoxyacetate
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 129…130 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008451
Número CAS: 6290-49-9
EINECS: 228-539-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3954 to 1.3974 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %