Ethyl methoxyacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methoxyacetic ethyl ester
A18770.09
A18770.18
A18770.09EA
50
EUR
A18770.09
A18770.18
Ethyl methoxyacetate ≥98%
Ethyl methoxyacetate
Purity: 98%
CAS No.: 3938-96-3
Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.401
Boiling Point: 44-46°/9mm
Beilstein Reference: 1744761
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009176
Fórmula:
C₅H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 44…46 °C (9 mmHg) Densidade: 1,00 Ponto de Inflamação: 46 °C (115 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009176 Número CAS: 3938-96-3 EINECS: 223-521-7 UN: 3272 ADR: 3,III |