Ácido metoxiacético ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 625-45-6
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4165
Odour: Odourless
pH: 1.6
Melting Point: 8°
Boiling Point: 202-204°
Beilstein Reference: 635800
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004308
Fórmula:
C₃H₆O₃ Ponto de ebulição: 202…204 °C Ponto de Fusão: 8 °C Densidade: 1,174 Ponto de Inflamação: 114 °C (237 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004308 Número CAS: 625-45-6 EINECS: 210-894-6 UN: 3265 ADR: 8,II |