Print…
Ácido metoxiacético 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
186770010 186770250 186772500
ACRO186770010EA 482 EUR
ACRO186770010 ACRO186770250 ACRO186772500
Ácido metoxiacético 97+%
Ácido metoxiacético
Fórmula: C₃H₆O₃
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,174 g/cm³
Ponto de Inflamação: 121 °C
Número MDL : MFCD00004308
Número CAS: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
HPLC ≥97.5 %