Print…
Metanol ≥99.7% (por GC), Puriss., atende à especificação analítica da Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
24229-160KG 24229-2.5L 24229-4X2.5L 24229-18L 24229-7L
24229-160KGEA 1708.07 EUR
24229-160KG 24229-2.5L 24229-4X2.5L HONC24229-18L HONC24229-7L
Metanol ≥99.7% (por GC), Puriss., atende à especificação analítica da Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Metanol
Beilstein Number: 1098229
Fórmula: CH₃OH
Peso Molecular: 32.04 g/mol
Ponto de ebulição: 64…65 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –98 °C
Densidade: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.7 %
Boiling range 64 - 65 °C
Density (D 20/20) 0.791 - 0.793
Refractive index (n 20/D) 1.328 - 1.330
Non-volatile matter Max. 10 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
Acidity or alkalinity complying
Free acid (as HCOOH) Max. 0.003 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0003 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Identity (IR) complying
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Reducing impurities complying
Aldehydes, Ketones (as CH₃CocH₃) Max. 0.003 %
Acetone (GC) Max. 0.001 %
Benzene (GC) Max. 2 ppm
UV-absorption complying
Impurity A (GC) complying
Related substances (GC) complying
Appearance complying
Residual solvents complying
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Explosion Limit 36 %