Print…
Metanolato de lítio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
344370-100G 344370-25G
SIAL344370-100GEA 298 EUR
SIAL344370-100G SIAL344370-25G
Metanolato de lítio, Sigma-Aldrich®
Metanolato de lítio
Fórmula: CH₃LiO
Ponto de ebulição: 64,6 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00036357
Número CAS: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3206
ADR: 4.2,II