Print…
Metanolato de lítio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
44129.14 44129.22
44129.14EA 89.9 EUR
44129.14 44129.22
Metanolato de lítio ≥98%
Metanolato de lítio
Purity: 98+% CAS No.: 865-34-9 Molecular Formula: CH3LiO Formula Weight: 37.98 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 500° dec. Beilstein Reference: 3552389 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00036357
Fórmula: CH₃LiO
Ponto de ebulição: 64,6 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036357
Número CAS: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3206
ADR: 4.2,II