Lanthanum(III) sulphate hydrate ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dilanthanum trisulphate hydrate
43106.22
43106.36
43106.22EA
103
EUR
43106.22
43106.36
Lanthanum(III) sulphate hydrate ≥99.9%
Lanthanum(III) sulphate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 57804-25-8
Molecular Formula: La2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 566.00(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.821
Melting Point: dec. white heat
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011070
Fórmula:
La₂O₁₂S₃·H₂O Peso Molecular: 584,02 Ponto de Fusão: Decomp. (calor branco) Densidade: 2.821 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149760 Número CAS: 57804-25-8 EINECS: 233-239-6 |