Lanthanum(III) chloride hydrate ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Lanthanum trichloride hydrate
43120.22
43120.36
43120.22EA
80.5
EUR
43120.22
43120.36
Lanthanum(III) chloride hydrate ≥99.9%
Lanthanum(III) chloride hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 20211-76-1
Molecular Formula: LaCl3.xH2O
Formula Weight: 245.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
pH: 5
Melting Point: 91° dec.
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00149753
Fórmula:
Cl₃La·H₂O Peso Molecular: 263,28 Ponto de ebulição: 1000 Ponto de Fusão: 91 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149753 Número CAS: 20211-76-1 EINECS: 233-237-5 |